Merck
すべての画像(25)
資料
安全性情報
ZMS1031
Sigma-Aldrich
抗RNAポリメラーゼ II 抗体 クローン CTD4H8 ZooMAb® マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DNA指向性RNAポリメラーゼIII 最大サブユニット, DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットA, DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1, EC:2.7.7.6, RNAポリメラーゼIIサブユニットB1, RNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CTD4H8, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 217.18 kDa
observed mol wt ~300 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat, mouse, yeast
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2A(5430)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンCTD4H8は、RNAポリメラーゼIIを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトRNAポリメラーゼIIのC末端領域に対応するYSPT[pS]PSの10回リピートを含むペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞およびNIH3T3細胞の抽出物中のRNAポリメラーゼIIを検出できます。
フローサイトメトリー:0.1μg使用、HUVEC細胞100万個においてRNAポリメラーゼIIを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質および精巣の組織切片中のRNAポリメラーゼIIを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞、A431細胞、HUVEC細胞およびNIH3T3細胞中のRNAポリメラーゼIIを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗RNAポリメラーゼII、クローンCTD4H8、 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1031)は、RNAポリメラーゼIIを検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1(UniProt: P24928、EC:2.7.7.6、RNAポリメラーゼIIサブユニットB1、DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットA、DNA指向性RNAポリメラーゼIII最大サブユニット、RNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1またはPOLR2Aとしても知られる)は、ヒトではPOLR2A(POLR2とも呼ばれる)遺伝子(Gene ID: 5430)によってコードされています。DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1は、4つのリボヌクレオシド三リン酸を基質として、DNAからRNAへの転写を触媒するRNAポリメラーゼIIの触媒部分です。複数の亜鉛イオンおよびマグネシウムイオンの結合部位を有しています。リボヌクレオシド三リン酸のRNAポリメラーゼII転写複合体への結合は、2段階の機構で行われます。最初の結合はエントリー(E)部位で起こり、2つのRNA Pol II最大サブユニットの保存された3つのアスパラギン酸残基に一時的に配位結合したマグネシウムイオンが関与するとされています。リボヌクレオシド三リン酸は、回転によってヌクレオチド付加(A)部位に移動し、鋳型のDNAとペアリングします。触媒A部位は、RNA Pol II最大サブユニットの保存された3つのアスパラギン酸残基が関与しており、これに第2のマグネシウムイオンが恒久的に配位結合します。POLR2Aは、低リン酸化型では細胞質に局在し、活性化した高リン酸化型は主に核内に存在します。C末端ドメイン(CTD)のタンデムヘプタペプチドリピート(Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7)は、高度にリン酸化され、転写に共役したプロセスを制御します。リン酸化は、主にヘプタペプチドリピートのセリン2とセリン5残基で起こり、CDK7とCDK9が反応を仲介することが示されています。ヘプタペプチドリピートの7番目のセリン残基でもリン酸化が行われます。これは、snRNA遺伝子の効率的な転写と転写産物の処理に必要です。C末端ドメイン(aa1593-1960)は、転写の開始、伸長、終結、およびmRNAのプロセシングを制御する因子を組み立てるためのプラットフォームとして機能しています。ヒトRNAPIIの非コンセンサスリピートのK7残基は、アセチル化、モノ、ジ、トリメチル化によって修飾されます。K7のアセチル化、およびK7のジメチル化、トリメチル化は、リン酸化されたCTDペプチドにのみ関連していることがわかっています。モノメチル化されたK7は、リン酸化されていないCTDに存在します。クローン3G21は、C末端領域のリン酸化されたYSPTSPSリピートとリン酸化されていないYSPTSPSリピートの両方をターゲットにしています。POLR2AのQ403KまたはL438H変異は、RNAポリメラーゼIIをハイジャックして腫瘍を形成することが報告されており、POLR2A変異のある腫瘍では、WNT6やZIC1/ZIC4などの主要な髄膜特異的遺伝子の制御異常がみられます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Voss, K., et al. (2015). Transcription 6(5); 91-101; Clark, VE., et al. (2016)Nat. Gen. 48(10); 1253 1259).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、30μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS1031-25UL:
ZMS1031-4X25UL:
試験成績書(COA)