Merck
COLO 320 DMF
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93051118, human colon, Round & Refractile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human colon
包装
tube of 5 μg 93051118-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051118-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Round & Refractile
製品
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon carcinoma
細胞株の説明
Derived from a colon cancer biopsy of a 55 year old female.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)