由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 91061231-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91061231-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Monocyte
製品
Expresses the MAC-1 antigen.
受容体
Fc
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse monocyte
細胞株の説明
Derived from an Abelson virus induced tumour in a BALB/c mouse. The cells express Mac-1 but not Ia and are not phagocytic.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 1x100,000 to 1x1000,000 cells/ml. Adherent cells can be dislodged by scraping and re-established by centrifugation and subsequent resuspension; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)