安全性情報
MAB8003
Sigma-Aldrich
抗E型肝炎ウイルスORF2.1抗体 クローン2E2
clone 2E2, Chemicon®, from mouse
別名:
HEV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E2, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
カプシドタンパク質のコード領域であるORF2.1
免疫原
エピトープ:ORF2.1
アプリケーション
ELISA
イムノブロッティング
免疫蛍光染色
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗E型肝炎ウイルスORF2.1抗体 クローン2E2は、E型肝炎ウイルスORF2.1に対する抗体であり、WB、ELISA、IFで使用します。
研究のカテゴリ
感染性疾患
研究のサブカテゴリ
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製品
精製免疫グロブリン。 0.25 M塩化ナトリウムを含有する0.02 M PBS(pH 7.6)に溶解。0.1%アジ化ナトリウムを含む。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8003:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weimin Yang et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
To evaluate whether uterine injury caused by hepatitis E virus (HEV) infection is responsible for adverse pregnancy outcomes. HEV-infected female BALB/c mice were coupled with healthy male BALB/c mice at 0, 7, 14, 21, and 91 dpi to explore the
Jianwen Situ et al.
Virology, 541, 150-159 (2020-02-15)
Hepatitis E virus (HEV) is the main pathogen of hepatitis E infections with multiple extrahepatic replication sites. The presence of HEV RNA in the semen of infertile males suggests HEV replicates in the male genital tract. However, the mechanism is
Wenhai Yu et al.
BMC infectious diseases, 16, 80-80 (2016-02-18)
Hepatitis E virus (HEV) is a major cause of hepatitis in developing countries and poses a threat to public health worldwide. Tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) is a useful animal model in studies on hepatitis viruses, such as hepatitis B
Shilin Gong et al.
Journal of medical virology, 93(6), 3769-3778 (2020-11-01)
Hepatitis E virus (HEV) infection has become a global concern with high mortality rates among pregnant women, especially those in their third trimester of pregnancy. Estrogen plays an important role in mediating the body, regulating physiological and pathological processes. Estrogen
Yueping Xia et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 43(2), 317-328 (2022-10-29)
Hepatitis E virus (HEV) infection causes serious adverse pregnancy outcomes during pregnancy. However, the maternal and fetal damage induced by HEV infection is rarely reported. A BALB/c pregnant mouse model was established to explore the maternal and fetal pathological damage