安全性情報
LVCAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Particles
別名:
Lenti Particles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
包装
vial of 200 μL
品質水準
濃度
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
アプリケーション
CRISPR
セレクション
neomycin / G418
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Neomycin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Neo using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
アプリケーション
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
構成
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
関連事項
Click here to order gRNA plasmid and virus.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
LVCAS9NEO-1EA:
LVCAS9NEO-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.