濃度
~50 % (w/w) in H2O
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
注意
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C9154-250ML:
C9154-500ML:
C9154-BULK:
C9154-VAR:
C9154-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)