Merck
C8221
コーヒー酸フェネチルエステル
synthetic, ≥97% (HPLC), Nuclear transcription factor NF-κB inhibitor, powder
別名:
CAPE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H16O4
CAS番号:
分子量:
284.31
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コーヒー酸フェネチルエステル, ≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
InChI key
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Gene Information
human ... NFKB2(4791)
Application
コーヒー酸フェネチルエステル(CAPE)は、甲状腺機能亢進症におけるCAPEの作用を評価するために、乳癌細胞株MDA-MB-231の細胞毒性の測定に用いる培養培地の成分として、またラットのアミオダロン誘発肺線維症におけるその作用を研究するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
コーヒー酸フェネチルエステルは核転写因子 NF-κBの特異的阻害薬です。
CAPEは、抗癌活性、免疫調節活性、抗酸化作用、抗ウイルス作用、抗炎症作用、低血糖作用、心保護作用などの特性を示し、胃液分泌を抑えます。また、乳癌における主要増殖因子である線維芽細胞増殖因子2型(FGF-2)に対して阻害作用を示します。
Features and Benefits
この化合物は遺伝子調節の研究用に紹介された製品です。紹介された遺伝子調節製品をさらに見つけるにはここをクリックしてください他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)