スキップする
C2154
CAPSO ナトリウム塩
別名:
3-(シクロヘキシルアミノ)-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥28,300
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥152,000
この商品について
化学式:
C9H18NO4SNa
CAS番号:
分子量:
259.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
¥28,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2278M8767M5914
CAPSO ≥99% anhydrous basis (titration)
Sigma-Aldrich
C2278
CAPSO
description
-
description
≥99% anhydrous basis (titration)
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
6.2-7.6
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C2154-BULK-PC: + C2154-VAR: + C2154-500G: + C2154-100G: + C2154-25KG: + C2154-25G: + C2154-1KG: + C2154-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)