Merck
C8198
Sigma-Aldrich
抗カルシトニン遺伝子関連ペプチド ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
抗-A-CGRP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥148,000
¥35,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1267をお試しください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥148,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1267をお試しください
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
環状ペプチドであるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)は、カルシトニン/CGRP遺伝子複合体でコードされるペプチドの小ファミリーに属します。カルシトニン/CGRP遺伝子複合体は、次の2つの型のCGRPをコードする2つ以上の遺伝子で構成されます。α-CGRP(CGRP-I)およびβ-CGRP(CGRP-II)。CGRPは甲状腺がんおよび甲状腺髄様がんの濾胞C細胞においてカルシトニンと共に合成され、これらの細胞に共局在します。CGRPは、中枢神経系および末梢神経系に広く分泌する神経ペプチドであるという見解が主流です。
特異性
抗カルシトニン遺伝子関連ペプチドは、CGRP(ラット)と反応します。CGRP(ヒト)およびβ-CGRP(ヒト)との交差反応性が認められています。
免疫原
CGRP-KLH
アプリケーション
ウサギで産生される抗カルシトニン遺伝子関連ペプチド抗体は、次の用途に使用されています。
  • ドットブロット免疫アッセイ。
  • 蛍光標識。[1]
  • 共焦点顕微鏡法。[1]
  • 免疫組織蛍光法。[2]
  • 落射蛍光顕微鏡イメージング。[2]
ウサギ由来の抗カルシトニン遺伝子関連ペプチド抗体は、1:200の希釈で三叉神経節細胞培養の免疫組織化学に、1:500の希釈でマウス肺切片の免疫細胞化学に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
CGRPは、特に自律機能(心血管、呼吸、消化管、味覚、食物摂取、睡眠などの機能)および辺縁系機能の調整において、神経伝達物質または神経調整物質として働くと考えられています。CGRPは、おそらく、サブスタンスPと共に神経原性炎症の媒介および末梢神経系を介する疼痛刺激伝達に関与します。
カルシトニン遺伝子関連ペプチドは、受容体活性調節タンパク質(RAMP)1、-2、-3に結合するGタンパク質共役型受容体です。CLRは、肥満、糖尿病、骨粗鬆症、片頭痛、心血管系疾患などの疾病に関係しています。
数量
脱脂
物理的形状
保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む液体の形で供給します。
保管および安定性
連続して使用する場合は2~8°Cで保存します。長期保存する場合は、溶液をワーキングアリコートに分けて冷凍できます。凍結・解凍の反復や、自動霜取り冷凍庫での保管は推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
C8198-.2ML:
C8198-25UL:
C8198-BULK:
C8198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yae K Sugimura et al.
Journal of neurophysiology, 115(6), 2721-2739 (2016-02-19)
A large majority of neurons in the superficial layer of the dorsal horn projects to the lateral parabrachial nucleus (LPB). LPB neurons then project to the capsular part of the central amygdala (CeA; CeC), a key structure underlying the nociception-emotion
Kumiko Ishida et al.
Anesthesiology, 121(5), 1068-1079 (2014-07-06)
The aim of this study was to clarify the roles of calcitonin gene-related peptide (CGRP) in postoperative pain and inflammatory pain. αCGRP knockout mice that the authors have developed and wild-type mice were used. Pain behaviors were assessed after incision
Lina Almarestani et al.
Molecular pain, 4, 56-56 (2008-11-19)
Pain is a major symptom associated with chronic inflammation. In previous work from our laboratory, we have shown that in animal models of neuropathic pain there is a sprouting of sympathetic fibers into the upper dermis, a territory normally devoid
Lars Neeb et al.
PloS one, 6(3), e17360-e17360 (2011-03-12)
Pro-inflammatory cytokines like Interleukin-1 beta (IL-1β) have been implicated in the pathophysiology of migraine and inflammatory pain. The trigeminal ganglion and calcitonin gene-related peptide (CGRP) are crucial components in the pathophysiology of primary headaches. 5-HT1B/D receptor agonists, which reduce CGRP
James Barwell et al.
British journal of pharmacology, 166(1), 51-65 (2011-06-09)
The calcitonin receptor (CTR) and calcitonin receptor-like receptor (CLR) are two of the 15 human family B (or Secretin-like) GPCRs. CTR and CLR are of considerable biological interest as their pharmacology is moulded by interactions with receptor activity-modifying proteins. They