Merck
C7207
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗β-カテニン マウス宿主抗体
clone 15B8, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗β-カテニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥79,600
0.2 ML
¥137,000
¥79,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥79,600
0.2 ML
¥137,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥79,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15B8, monoclonal
分子量
antigen 94 kDa
交差性
chicken, bovine, human, canine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1000 using cultured MDBK cells extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗β-カテニン抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とBALB/cマウス脾細胞の融合により作製された15B8ハイブリドーマに由来します。β-カテニンはアルマジロタンパク質ファミリーに属し、12の不完全リピートを持つN末端領域と、保存されたC末端領域で構成されます。ヒト染色体の遺伝子座3p22.1にβ-カテニン遺伝子があります。β-カテニンの配列は、セグメントポラリティー遺伝子であるDrosophila armadillo遺伝子にコードされているタンパク質と70%一致します。アルマジロとβ-カテニンはプラコグロビンとの相同性が高く、プラコグロビンはγ-カテニンであると提唱されています。
特異性
哺乳類および鳥類のβ-カテニンを特異的に認識します。プラコグロビン(γ-カテニン)との交差反応性はありません。
免疫原
リコンビナントニワトリβ-カテニン。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗β-カテニン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫ブロッティング[1]
  • 免疫組織化学[2]
  • 免疫標識
  • 免疫蛍光法[3]
  • 免疫細胞化学的染色
生物化学的/生理学的作用
ββ-カテニンは、ウイングレス(Wnt)経路の主要な構成要素であり、発生中の遺伝子発現において重要な役割を果たします。β-カテニンとアルマジロとの相同性から、β-カテニンは脊椎動物において発生シグナル伝達の役割を有する可能性があると考えられるようになりました。β-カテニンは、E-カドヘリン-カテニン複合体と上皮増殖因子(EGF)受容体との相互作用を媒介します。β-カテニンとプラコグロビンは、EGFによる細胞刺激後のチロシンリン酸化の基質です。β-カテニンは、癌抑制タンパク質である大腸腺腫症(APC)タンパク質とも関係しています。β-カテニンと特異的に反応するモノクローナル抗体は、さまざまな細胞および組織におけるβ-カテニンの相互作用と分布、ならびに他のカテニンおよびカドヘリンとの関係を特定するために必須のツールです。
物理的形状
防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水液として販売しています。
保管および安定性
長期保存する場合、ワーキングアリコートに分けて凍結します。連続して使用する場合は2~8℃で保存します。保存期間は最大1か月です。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。 「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。 長期間の保存でわずかな濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C7207-.5ML:
C7207-100UL:
C7207-VAR:
C7207-.2ML:
C7207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The WNT signaling pathway and its role in human solid tumors
Thorstensen L and Lothe RA
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology, 7(2), 146-161 (2003)
Swapnalee Sarmah et al.
PloS one, 11(8), e0161205-e0161205 (2016-08-25)
Fetal alcohol spectrum disorder (FASD), birth defects associated with ethanol exposure in utero, includes a wide spectrum of congenital heart defects (CHDs), the most prevalent of which are septal and conotruncal defects. Zebrafish FASD model was used to dissect the
Chelsi J Snow et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(9), 2542-2553 (2008-08-30)
After somitogenesis, skeletal muscle precursors elongate into muscle fibers that anchor to the somite boundary, which becomes the myotome boundary. Fibronectin (Fn) is a major component of the extracellular matrix in both boundaries. Although Fn is required for somitogenesis, effects
Makoto Takeo et al.
The Journal of investigative dermatology, 136(7), 1355-1363 (2016-03-30)
Clinically, many nail disorders accompany bone deformities, but whether the two defects are causally related is under debate. To investigate the potential interactions between the two tissue types, we analyzed epithelial-specific β-catenin-deficient mice, in which nail differentiation is abrogated. These
Ning Li et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 245(8), 822-833 (2016-06-07)
Canonical Wnt pathway signaling is necessary for maintaining the proliferative capacity of mammalian intestinal crypt base columnar stem cells (CBCs). Furthermore, dysregulation of the Wnt pathway is a major contributor to disease, including oncogenic transformation of the intestinal epithelium. Given
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.