Merck
C7157
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin III tetramethyl ester
powder, ≥85% (HPLC)
別名:
Tetramethyl 3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥16,500
5 MG
¥50,400
¥16,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥16,500
5 MG
¥50,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H46N4O8
CAS番号:
分子量:
710.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 1 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
InChI Key
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rhodobacter sphaeroidesにより培養液中に分泌された主要なテトラピロール化合物の一つです。
調製ノート
酵素的に調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C7157-VAR:
C7157-5MG:
C7157-BULK:
C7157-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)