Merck
C4529
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
別名:
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥27,000
¥27,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥27,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H46N4O8
CAS番号:
分子量:
710.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥27,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
製品名
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
purple to brown
mp
252-254 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 10 mg/mL, dark red
&ε; (減衰係数)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
InChI Key
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
酵素的に調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4529-BULK:
C4529-1MG:
C4529-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)