抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50 kDa
交差性
human, chicken, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMK2A(815)
mouse ... Camk2a(12322)
rat ... Camk2a(25400)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C6974-VAR:
C6974-.2ML:
IXO11509:
C6974-25UL:
C6974-BULK:
アクティブなフィルタ