Merck
V6389
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, V9
別名:
抗ビメンチン抗体、マウスモノクローナル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥102,000
200 μL
¥137,000
¥102,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥102,000
200 μL
¥137,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥102,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
抗ビメンチン抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体, clone V9, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58 kDa
交差性
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
関連するカテゴリー
詳細
ビメンチンはヒト染色体10p13にマップされた単一コピー遺伝子によってコードされています。53kDaのビメンチンタンパク質はⅢ型中間径フィラメント (IF) ファミリーに属し、正常な間葉細胞で特異的に発現します。466個のアミノ酸から構成されるビメンチンタンパク質は、非αヘリカルアミノ末端の「ヘッド」とカルボキシ末端の「テール」ドメインが両側に位置する、高度に保存されたα-へリカル「ロッド」ドメインを特徴とします。
モノクローナル抗ビメンチン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とブタ眼水晶体から精製したビメンチンで免疫化したマウスの脾細胞の融合によって産生されるV9ハイブリドーマから得られます。
特異性
抗体は、免疫組織化学染色で線維芽細胞、内皮細胞、リンパ組織およびメラニン細胞の中にビメンチンを局在させます。これは、肉腫、リンパ腫およびメラノーマにおいてもビメンチンを染色しました。
免疫原
ブタの眼レンズビメンチン。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗ビメンチン抗体は、免疫組織化学的分析およびウエスタンブロットアッセイに使用されています。[1]
マウスで産生されたモノクローナル抗ビメンチン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光法
  • 免疫組織化学
  • 免疫細胞化学
  • 免疫ブロッティング
  • フローサイトメトリー
生物化学的/生理学的作用
ビメンチンは、細胞の構造的完全性の維持において極めて重要な役割を果たしています。前立腺がん、乳がん、子宮体がん、中枢神経系 (CNS) の腫瘍、悪性黒色腫、膵臓がん、結腸直腸がん、肝がんなどの胃腸の腫瘍において、ビメンチンの過剰発現が認められています。したがって、ビメンチンはがん処置の治療法を開発するための標的として機能できます。ビメンチンは血管内皮増殖因子受容体 (VEGFR-1) により誘導されるプロテインキナーゼG (PKG) 1シグナル伝達経路の活性化において極めて重要な役割を担っており、心筋細胞肥大の退行を刺激します。ビメンチンフィラメントは遊走、細胞形状の維持、間葉細胞の機械的ストレスへの耐性など様々な生理学的プロセスに関わっています。ビメンチンはLARP6 (Laリボ核タンパク質ドメインファミリーメンバー6) と相互作用し、Ⅰ型コラーゲンmRNAを安定化しており、組織線維症の発生に極めて重要な役割をしている可能性があります。ビメンチンは水晶体を完全な状態に保つ上で重要な役割を担っているため、ビメンチン遺伝子の突然変異は優性白内障および粉状白内障を引き起こします。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
V6389-100UL:
V6389-25UL:
V6389-VAR:
V6389-BULK:
V6389-200UL:
IXO97894:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Probing the biophysical properties of primary breast tumor-derived fibroblasts
Alcoser TA, et al.
Cellular and Molecular Bioengineering, 8(1), 76-76 (2015)
Renal Tissue Engineering with Decellularized Rhesus Monkey Kidneys: Age-Related Differences
Nakayama KH, et al.
Tissue Engineering: Part A, 17(23-24), 2891-2891 (2011)
Altered purinergic receptor-Ca2+ signaling associated with hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells
Azimi I, et al.
Molecular Oncology, 10(1), 166-178 (2016)
Decellularized Rhesus Monkey Kidney as a Three-Dimensional Scaffold for Renal Tissue Engineering
Nakayama KH, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(7), 2207-2207 (2010)
Epithelial to mesenchymal transition is increased in patients with COPD and induced by cigarette smoke
Milara J, et al.
Thorax, 68(5), 410420-410420 (2013)