¥49,220
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LDS-68, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human and animal tissue
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT7(3855)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemical staining
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence.
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C6417-VAR:
C6417-BULK:
C6417-.5ML:
C6417-.2ML:
アクティブなフィルタ