クローン
OV-TL 12/30, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT7(3855)
詳細
サイトケラチンは、中間フィラメントタンパク質のサブファミリーであり、上皮組織では少なくとも20種類のポリペプチドが示されており、顕著な生化学的多様性が特徴となっています。分子量の範囲は40~68 kDaで、等電点pHは4.9~7.8です。個々のサイトケラチンポリペプチドは1~20まで指定されています。人体のさまざまな上皮は通常サイトケラチンを発現していますが、それは上皮の種類に特徴的であるだけでなく、上皮内の成熟度や分化度にも関係しています。サイトケラチンのサブタイプの発現パターンは、さまざまな種類の上皮性悪性腫瘍の鑑別に用いられることが多くなっています。サイトケラチン抗体は、組織切片の免疫組織染色を用いた腫瘍の鑑別診断に役立つだけでなく、細胞病理学やフローサイトメトリーにおいても有用なツールです。
特異性
サイトケラチン7 特定の腺管型上皮と反応し、多くのがんがこれに由来している。
免疫原
OTN-11卵巣がん細胞株の細胞骨格調製物
アプリケーション
イムノブロッティング
メタノール固定凍結組織切片の免疫組織染色PBSで溶解した0.1%プロナーゼ/0.1%トリプシン、0.01 N HClで溶解した0.5%ペプシン、またはマイクロ波で前処理したパラフィン包埋組織切片にも有効です。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
メタノール固定凍結組織切片の免疫組織染色PBSで溶解した0.1%プロナーゼ/0.1%トリプシン、0.01 N HClで溶解した0.5%ペプシン、またはマイクロ波で前処理したパラフィン包埋組織切片にも有効です。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗サイトケラチン7抗体クローンOV-TL 12/30は、サイトケラチン7の量の検出において、FC、WB、IC、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
サイトケラチン
サイトケラチン
関連事項
先発品:MABT150
物理的形状
PBS溶液、0.09%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈液として-20℃で最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3554:
試験成績書(COA)
Cell communication and signaling : CCS, 20(1), 89-89 (2022-06-16)
Growth differentiation factor-11 (GDF-11), also known as bone morphogenetic protein-11, belongs to the transforming growth factor-beta superfamily. GDF-11 was first identified as an important regulator during embryonic development. Increasing evidence has demonstrated that GDF-11 regulates the development of various organs
Endocrinology, 159(7), 2815-2825 (2018-05-31)
Bone morphogenetic protein (BMP) 2 and activin A belong to the TGF-β superfamily and are highly expressed in human endometrium and placenta. Studies have demonstrated that activin A and BMP2 play essential roles in the process of early embryo implantation
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5892-5898 (2011-06-23)
To present cytokeratin (CK)7 (OV-TL 12/30 clone) as a newly identified, reliable marker for distinguishing between the conjunctival and corneal surface epithelia, which will contribute to the precise diagnosis of limbal stem cell deficiency (LSCD). Corneal and conjunctival epithelial imprints
Cell reports, 30(13), 4528-4539 (2020-04-03)
Radical cure of HIV-1 (HIV) is hampered by the establishment of HIV reservoirs and persistent infection in deep tissues despite suppressive antiretroviral therapy (ART). Here, we show that among HIV-positive women receiving suppressive ART, cells from placental tissues including trophoblasts
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 607332-607332 (2021-02-23)
Embryo implantation and trophoblast invasion are principal limiting factors of pregnancy establishment. Aberrant embryo development or improper trophoblast differentiation and invasion may lead to various unfavorable pregnancy-related outcomes, including early pregnancy loss (EPL). Our clinical data show that the serum