Merck
C6374
Sigma-Aldrich
ケルロマイシンA
from Streptomyces caeruleus, ≥98% (HPLC)
別名:
カルロマイシンA, セルロマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥71,700
¥71,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥71,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N3O2
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥71,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
Streptomyces caeruleus
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(\C=N\O)nc(c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N3O2/c1-17-10-6-9(8-14-16)15-12(7-10)11-4-2-3-5-13-11/h2-8,16H,1H3/b14-8+
InChI Key
JCTRJRHLGOKMCF-RIYZIHGNSA-N
生物化学的/生理学的作用
Streptomyces caeruleusが産生するケルロマイシン類は、抗生物質の特性をもったビピリジン酸分子です。ケルロマイシンAは、強力な抗真菌性、抗アメーバ作用と弱い抗菌作用を有することが確認されています。
調製ノート
ケルロマイシンAの保存溶液は、DMSOまたはメタノールで1 mg/mLに調製できます。保存溶液は、さらに水で0.1 mg/mLに希釈することが可能です。この保存液の濃度をより高めるには、穏やかに40°Cまで加熱してください。保存液の希釈は使用直前に行なってください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
C6374-VAR:
C6374-1MG:
C6374-BULK:
C6374-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qinheng Lin et al.
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica, 51(8), 1032-1041 (2011-11-22)
In order to enable the caerulomyicn biosynthetic study by in vivo gene disruptions, it is crucial to develop a genetic modification system for the producer Actinoalloteichus sp. WH1-2216-6. The spore germination timing and the concentration of MgSO4 in the medium
D K Chatterjee et al.
Zeitschrift fur Parasitenkunde (Berlin, Germany), 70(5), 569-573 (1984-01-01)
The anti-amoebic action of the bipyridyl antibiotic caerulomycin was assessed in vitro and in vivo using various strains of Entamoeba histolytica from polyxenic, axenic and monoxenic cultures. Minimum inhibition concentrations of caerulomycin (metronidazole) were 7.5 (5), 15.6(1.95) and 60 (2.5)
Tarek Sammakia et al.
Organic letters, 4(14), 2385-2388 (2002-07-06)
[reaction: see text] The total synthesis of caerulomycin C is described. Key steps in this synthesis utilize 1,2-, 1,3-, and 1,4-halogen dance reactions for the functionalization of the pyridine ring.