安全性情報
C6267
Supelco
Chromosorb® LC-7
10 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥95,500
¥95,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥95,500
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
¥95,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
表面積
>250 m2/g
粒径
10 μm
密度
0.45 g/cm3 (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
法的情報
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6267-10G:
C6267-VAR:
C6267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weronika Kuźmicka et al.
Nutrients, 13(1) (2020-12-31)
Zinc plays an important physiological role in the entire body, especially in the immune system. It is one of the most abundant microelements in our organism and an essential component of enzymes and antibacterial proteins. Zinc levels were reported to