Merck
C4785
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
0.2 μm filtered, release of physiologically active rat pancreatic islets tested, Type XI-S, 2-5 FALGPA units/mg solid, >1200 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
無菌性
0.2 μm filtered
形状
lyophilized powder
比活性
>1200 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
適合性
release of physiologically active rat pancreatic islets tested
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varies from 15 minutes to several hours and yields a satisfactory efficiency of cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preferred and Zn2+ is required for activity. This enzyme is tested for suitability for the release of hepatocytes (at approx. 1 mg/mL in a total volume of 100 mL) for each rat liver.
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
Type XI(製品番号 C7657)から調製
クロストリパイン活性、非特異的中性プロテア-ゼ活性、およびトリプシン活性も有しています。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4785-BULK:
C4785-VAR:
C4785-50MG:
C4785-PH:
C4785PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fanny Guimont-Desrochers et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(9), 5193-5197 (2009-04-22)
The combined phenotypic expression of CD11c(low)B220(+)CD122(+)DX5(+) has been used to define a novel cell type termed IFN-producing killer dendritic cells (IKDC). IKDC readily produce IFN-gamma and demonstrate spontaneous cytotoxic activity toward tumors, suggesting that a modulation of IKDC number may
Farhatullah Syed et al.
PloS one, 7(2), e31430-e31430 (2012-03-03)
Dupuytren's disease (DD) is a benign, fibroproliferative disease of the palmar fascia, with excessive extracellular matrix (ECM) deposition and over-production of cytokines and growth factors, resulting in digital fixed flexion contractures limiting hand function and patient quality of life. Surgical
Martin Gelbard et al.
The Journal of urology, 187(6), 2268-2274 (2012-04-17)
Collagenase Clostridium histolyticum is an investigational nonsurgical treatment for Peyronie disease. In this phase 2b, double-blind, randomized, placebo controlled study we determined the safety and efficacy of collagenase C. histolyticum and assessed a patient reported outcome questionnaire. A total of
Stephen Coleman et al.
BMC musculoskeletal disorders, 13, 61-61 (2012-05-01)
Dupuytren's contracture (DC) is a progressive fibroproliferative disorder characterized by development of nodules and collagen cords within the palmar fascia of the hand. Collagenase clostridium histolyticum (CCH) is currently approved in adults with DC for the nonsurgical treatment of a
K K Makinen et al.
The Journal of biological chemistry, 262(26), 12488-12495 (1987-09-15)
The major collagenolytic proteinase present in the culture filtrate of Bacillus cereus (strain Soc 67, isolated from the human oral cavity) has been purified to homogeneity by a procedure that comprised concentration of ultrafiltered growth medium on a Millipore PTTK00005