主要文書
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
別名:
Yeast extract, Extract of yeast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
EC Index Number:
232-387-9
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
410 g/L
密度
0.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
490 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
法的情報
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg