安全性情報
S9633
Sigma-Aldrich
大豆粉
Type I
別名:
大豆タンパク質粉末, 大豆ミール, 大豆粉
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥8,800
2.5 KG
¥30,900
¥8,800
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥8,800
2.5 KG
¥30,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.81
¥8,800
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
Glycine max (soybean)
タイプ
Type I
フォーム
powder
組成
Protein, ~52% (85+% dispersible and 1% fat.)
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
大豆粉は、マメ科植物の大豆から生成されます。9種類の必須アミノ酸の原料で、少量の炭水化物と脂質を含有します。大豆粉は優れたタンパク源です。[1]さまざまな生物学的利用が可能で、これに含まれるイソフラボンは心血管障害を抑えます。[2]
アプリケーション
大豆粉は以下の用途に使用されています:
  • トリトンX-114(TX-114)ベースのリポ多糖体(LPS)抽出物の最適化のため[3]
  • ルーメン液のin vitro発酵におけるタンパク質補給剤として[4]
  • ウシ消化物の分解を評価するためのバッチ培養におけるタンパク質補給剤として[5]
脱脂された、緩徐に利用可能なタンパク質栄養素。
生物化学的/生理学的作用
大豆粉が発がん性でラットに膵臓がんを誘発し得ることを示した研究もあります。 [6]
調製ノート
非焙煎品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9633-500G:
S9633-VAR:
S9633-BULK:
S9633-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sheetal Shah et al.
Pest management science, 68(1), 38-48 (2011-06-18)
Insecticide discovery screens carried out on whole organisms screen for potency resulting from chemical activity at the target site. However, many potentially insecticidal compounds are naturally detoxified in vivo and do not make it to the target site. It is
Rachel Serrano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(14) (2021-07-25)
Microbial natural products are an invaluable resource for the biotechnological industry. Genome mining studies have highlighted the huge biosynthetic potential of fungi, which is underexploited by standard fermentation conditions. Epigenetic effectors and/or cultivation-based approaches have successfully been applied to activate
Results of a screening programme to identify plants or plant extracts that inhibit ruminal protein degradation
Selje N, et al.
The British Journal of Nutrition, 98(1), 45-53 (2007)
Helena Nevalainen et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1096, 3-16 (2014-02-12)
Filamentous fungi are important organisms for basic discovery, industry, and human health. Their natural growth environments are extremely variable, a fact reflected by the numerous methods developed for their isolation and cultivation. Fungal culture in the laboratory is usually carried
Fortification of wheat bread with 3-7% defatted soy flour improves formulation, organoleptic characteristics, and rat growth rate
Mahmoodi MR, et al.
International Journal of Preventive Medicine, 5(1), 37-37 (2014)