Merck
C4317
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,820
¥43,820
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,820
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
¥43,820
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2210-0130
H ×直径
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
公称容量
50 L (13 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1ガロン単位と5 L単位の目盛付きです。83B(83 mm)キャップ。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Hi Please could you let me know if this product C4317-1EA is autoclavable please? Kind Regards Carla
    1 回答
    1. This product is not autoclavable.