Merck
C6692
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,710
¥33,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,710
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
¥33,710
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2318-0020
H ×直径
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
公称容量
10 L (2.5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
簡単に分注できるように設計されています。1ガロン単位と 5 L単位の目盛付きです。栓の突起部はカルボイで、一体型に成型されています。栓のキャップは含まれています。記載されていない限り、83B(83 mm)キャップです。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this container suitable for flammable chemical for example acetone?
    1 回答
    1. This container is not recommended for use with flammable chemicals such as acetone.