Merck
C3511
Sigma-Aldrich
コラーゲン from calf skin
Bornstein and Traub Type I (Sigma Type III), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
bovine (calf) skin
フォーム
solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
aqueous acid: soluble
適合性
suitable for substrate for collagenase
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... COL1A1(282187)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は、接着依存性細胞の接着を促進するために、組織培養板上に薄膜コーティングを生成することを目的としており、6~10 μg/cm2で使用することが推奨されます。 3次元ゲルの作成は意図していません。 I型コラーゲンは、接着下層として、しばしば細胞培養に使用されており、筋芽細胞、脊髄神経節、肝細胞、胎児肺、心臓外植体、線維芽細胞、内皮細胞、および膵島細胞のすべてにおいて、I 型コラーゲンのフィルムまたはゲル上での培養からは好成績が得られています。I型コラーゲンは、特発性肺繊維症 (IPF) の研究に使用して、小胞体 (RE) ストレスを介したIPFが肺線維芽細胞に及ぼす影響を検討できる可能性もあります。 酸性溶液中のコラーゲンは、生物工学および細胞培養の用途に使用する、3次元の足場を作成することができます。
生物化学的/生理学的作用
Type I collagen is a component of skin, bone, tendon, and other fibrous connective tissues.
構成
すべてのコラーゲン分子は、3重らせん構造に配置された3つのポリペプチド鎖で構成されます。その一次構造の大部分は、グリシンが3番目ごとに配置されるモチーフの反復で、グリシン残基の前にはしばしばプロリンまたは4-ヒドロキシプロリンが配置されています。 I型コラーゲンは、リジンのヒドロキシル化率が低いことと、炭化水素成分が少ないという点で、他のコラーゲンと異なっています。
調製ノート
Gallop, P.M., and Seifter, S., Meth. Enzymol., VI, 635 (1963)に記載された方法の変法に従って調製されています。
その他情報
コラーゲンは、構造的および遺伝的に異なる、多くの種類に分類されます。弊社では、BornsteinおよびTraubが提唱した命名法を使用しています。一般に認められているコラーゲンの分類型と、シグマの形式名を混同しないようにしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3511-1G:
C3511-20G-IR:
C3511-5G:
C3511-250MG:
C3511-50MG:
C3511-100MG:
C3511-BULK:
2530161:
C3511-10MG:
C3511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro and in vivo models for evaluation of GDEPT: quantifying bystander killing in cell cultures and tumors.
William R Wilson et al.
Methods in molecular medicine, 90, 403-431 (2003-12-06)
K Bittner et al.
The Biochemical journal, 314 ( Pt 1), 159-166 (1996-02-15)
The small dermatan sulphate protein decorin interacts via its core protein with fibrillar collagens, and its glycosaminoglycan chains were proposed to be capable of self-association. It was therefore of interest to study the role of decorin in the contraction of
Qiyin Fang et al.
The Review of scientific instruments, 75(1), 151-162 (2004-01-01)
We report the design and development of a compact optical fiber-based apparatus for in situ time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (tr-LIFS) of biological systems. The apparatus is modular, optically robust, and compatible with the clinical environment. It incorporates a dual output
S Teixeira et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 95(1), 1-8 (2010-08-27)
This study concerns the preparation and in vitro characterization of functionalized hydroxyapatite (HA) porous scaffolds, which are intended to be used as drug-delivery systems and bone-regeneration matrices. Hydroxyapatite scaffolds were prepared using the polymer replication method, and, after being submitted
Zhongcheng Gong et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 5(5), 055005-055005 (2010-09-10)
The objective was to investigate synovium-derived stromal cells (SDSCs) coupled with chitosan/collagen type I (CS/COL-I) scaffolds for cartilage engineering. CS/COL-I scaffolds were fabricated through freeze-drying and cross-linked by 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide. SDSCs were isolated from synovium and cultured onto CS/COL-I scaffolds, constructs