製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI Key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:グラム陽性球菌。
耐性機序:セファロスポリナーゼ産生。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し有効です。
耐性機序:セファロスポリナーゼ産生は製品を不活性化します。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3050-VAR:
C3050-250MG:
C3050-1G:
C3050-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)