スキップする
C199
CGS-15943
≥98% (HPLC), Adenosine receptor antagonist, solid
別名:
9-クロロ-2-(2-フラニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]キナゾリン-5-アミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H8ClN5O
CAS番号:
分子量:
285.69
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥26,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGS-15943, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2c3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C13H8ClN5O/c14-7-3-4-9-8(6-7)12-17-11(10-2-1-5-20-10)18-19(12)13(15)16-9/h1-6H,(H2,15,16)
InChI key
MSJODEOZODDVGW-UHFFFAOYSA-N
Application
CGS-15943 has been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to study its effects on the proliferation of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells and hepatocellular carcinoma (HCC)[1]. It has also been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to investigate the mechanism underlying adenosine inhibition on cholangiocarcinoma (CCA) cells.[2]
Biochem/physiol Actions
CGS-15943 is a potent and non-selective adenosine receptor antagonist. It exhibits anti-carcinogenic and anti-apoptotic activity.[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S4568S6451Z0153
CGS-15943 solid
Sigma-Aldrich
C199
CGS-15943
SCH 58261 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S4568
SCH 58261
SCH-442416 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6451
SCH-442416
ZM 241385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Z0153
ZM 241385
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
color
white
color
off-white
color
light tan to tan
color
white to tan
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C199-100MG: + C199-BULK-CR: + C199-VAR: + C199-250MG: + C199-IP: + C199-BULK: + C199-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)