抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VC1.1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, rat, feline, human
テクニック
western blot: 1:4,000 using cerebral cortex extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B3GAT1(27087)
mouse ... B3gat1(76898)
rat ... B3gat1(117108)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
5th Workshop: code no. NK 67
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
- as primary antibody for western blot analysis
- immunocytochemistry
- immunocytochemical
- immunohistological staining
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C0678-.2ML:
C0678-.5ML:
C0678-BULK:
C0678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)