Merck
C0644
Sigma-Aldrich
クリスタルポンソー6R
≥96% purity, powder
別名:
アシッドレッド44, クリスタルスカーレット, ブリリアントクリスタルスカーレット, ポンソー6R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
502.43
カラーインデックス番号:
16250
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
クリスタルポンソー6R, Dye content ≥70 %
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥70%
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI Key
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Crystal Ponceau 6Rは、コラーゲン線維および赤血球を染色するためのMSB(マルチウスイエロー-クリスタルスカーレット-メチルブルー)染色法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Crystal Ponceau 6Rは、主に結合組織およびフィブリンを染色するためのMSB(マルチウスイエロー-クリスタルスカーレット-メチルブルー)染色法に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0644-VAR:
C0644-5G:
C0644-1G:
C0644-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combined orcein and martius scarlet blue (OMSB) staining for qualitative and quantitative analyses of atherosclerotic plaques in brachiocephalic arteries in apoE/LDLR-/- mice.
Gajda M, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 1538-1538 (2017)
Histamine, a vasoactive agent with vascular disrupting potential, improves tumour response by enhancing local drug delivery.
Brunstein F, et al.
British Journal of Cancer, 95, 1663-1663 (2006)
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques null