スキップする
C0605
Z-Asp(O-Me)-Glu(O-Me)-Val-Asp(O-Me)フルオロメチルケトン
≥90% (HPLC)
別名:
Z-DEVD-FMK
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H41N4O12F
CAS番号:
分子量:
668.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
InChI key
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Biochem/physiol Actions
カスパ-ゼ3, 6, 7, 8, 10の細胞透過性インヒビタ-であり、競合的かつ不可逆的に阻害します。
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C0605-3MG: + C0605-VAR: + C0605-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)