Merck
BR780753
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥51,340
¥51,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥51,340
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
¥51,340
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 780753
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
特徴および利点
  • With matte label field
  • Application: -196 °C to 121 °C
  • Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
  • BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)