Merck
BAF198410000
Bel-Art® Conical Centrifuge Tubes with Rims
polyethylene, tube capacity × L 15 mL × 11.7 cm, pack of 12 tubes
別名:
round bottom tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polyethylene
特徴
graduated
包装
pack of 12 tubes
メーカー/製品名
Bel-Art F19841-0000
外径
17 mm
チューブ容量×L
15 mL × 11.7 cm
詳細
Graduated, conical polyethylene tubes with rim. Outstanding chemical inertness Heat resistant up to 52ºC (125ºF).
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)