Merck
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
別名:
wire tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,570
¥15,570
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,570
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
¥15,570
Check Cart for Availability
物質
epoxy (coated steel)
特徴
Holds 36 x 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18794-0002
サイズ
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
ウェルサイズ
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
回転式4-wayラック Large tubes
Z675970
回転式4-wayラック
One Well rack Epoxy coated wire, yellow, Holds 1 x 50 mL tube
Z708453
One Well rack
Cube Rack assorted colors
Sigma-Aldrich
C8358
Cube Rack
BRAND® centrifuge tubes capacity 110 mL, polypropylene, without cap, pack of 20 ea
Z640948
BRAND® centrifuge tubes