Merck
BAF169640006
Poxygrid® Hybridization Bottle Rack
For 40 mm diam. Bottles, capacity, 6 bottle(s)
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,100
¥20,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
¥20,100
Check Cart for Availability
物質
epoxy (coated steel)
特徴
capacity 6 bottle(s)
Holds 6 x 40 mm bottles
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F16964-0006
サイズ
127x178x127 mm
詳細
Heavy-duty rack protects your expensive bottles keeping them from rolling, tipping and striking against one another. Holds 150mm and 300mm long bottles with ample space in between to allow for the screw cap diameter and provide convenient handling.
特徴および利点
  • Epoxy-coated steel rods provide durability and easy cleaning
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Holes are 42mm square for 40mm diameter bottles
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)