Merck
B7438
Sigma-Aldrich
6-B345TTQ
>98% (HPLC)
別名:
6-ブロモ-3,4-ジヒドロ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-ベンゾ[h]キノリン-2(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,140
25 MG
¥71,330
¥23,140
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,140
25 MG
¥71,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20BrNO4
CAS番号:
分子量:
442.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,140
Check Cart for Availability
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2CC(=O)Nc3c2cc(Br)c4ccccc34
InChI
1S/C22H20BrNO4/c1-26-18-8-12(9-19(27-2)22(18)28-3)15-11-20(25)24-21-14-7-5-4-6-13(14)17(23)10-16(15)21/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI Key
KPOXOTVERMGJQS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
6-B345TTQは、α4インテグリン-パキシリン相互作用の非細胞傷害性インヒビターです。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B7438-5MG:
B7438-BULK:
B7438-25MG:
B7438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jordan J Toutounchian et al.
Molecular pharmacology, 91(1), 1-13 (2016-12-04)
Targeting vascular endothelial growth factor (VEGF) is a common treatment strategy for neovascular eye disease, a major cause of vision loss in diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. However, the decline in clinical efficacy over time in many patients suggests
Daniela Alfano et al.
Human molecular genetics, 28(14), 2295-2308 (2019-06-11)
Tbx1, the major candidate gene for DiGeorge or 22q11.2 deletion syndrome, is required for efficient incorporation of cardiac progenitors of the second heart field (SHF) into the heart. However, the mechanisms by which TBX1 regulates this process are still unclear.