製品名
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン 酢酸塩, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(CC)C)CCC(=O)O)c1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C34H50N8O10/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)40-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)41-30(48)22(9-8-14-37-32(35)36)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20/h10-11,15-16,18,22-23,28,39H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,40,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37)(H,41,43,48)
InChI Key
PWOIMWXLMWHALO-UHFFFAOYSA-N
包装
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9936-BULK:
B9936-5MG:
B9936-VAR:
アクティブなフィルタ