スキップする
A9545
4-アミノフェニル β-D-ガラクトピラノシド
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥157,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO6
CAS番号:
分子量:
271.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
¥157,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -42.00 to -34.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
InChI key
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside (PAPG, 4-APG) is used as a substrate for the development of β-galactosidase(s) (GUS)-dependent assay systems via the formation of an electroactive product. It may be used to create affinity matricies for the capture or purification of β-galactosidase(s).[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1394M9271G0259
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A9545-100MG-PW: + A9545-100MG: + A9545-250MG: + A9545-50MG: + A9545-BULK: + A9545-1G: + A9545-VAR: + A9545-1G-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)