Merck
B9688
Sigma-Aldrich
ピゾチフェン
≥98% (HPLC)
別名:
ピゾチフェン, ピゾチリン; 4-(9,10-ジヒドロ-4H-ベンゾ[4,5]シクロヘプタ[1,2-b]チエン-4-イリデン)-1-メチルピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥9,660
50 MG
¥58,500
¥9,660
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥9,660
50 MG
¥58,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NS
CAS番号:
分子量:
295.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥9,660
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: ≥8 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
room temp
SMILES記法
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
InChI Key
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
ピゾチフェンは、主に5-HT1、5-HT2A、5HT2C受容体に作用するセロトニン拮抗薬で、抗ヒスタミン活性を有します。片頭痛や群発頭痛などの血管性頭痛の予防に使用されます。
ピゾチフェンは、片頭痛予防に使用されるセロトニン拮抗薬です。
特徴および利点
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B9688-10MG:
B9688-VAR:
B9688-BULK:
B9688-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdeslam Chagraoui et al.
Psychopharmacology, 170(1), 17-22 (2003-08-09)
Agomelatine, an antidepressant with melatonin agonist and 5-HT(2C) antagonist properties, as well as two of its main metabolites, S 21517 (N-[2-(7-hydroxy-1-naphtyl)ethyl]acetamide) and S21540 (N-[2-(3-hydroxy-7-methoxynaphtalen-1-yl)ethyl]acetamide), have been assessed in vitro on pig choroid plexus preparations to determine their affinities for 5-HT(2C)
C E Serna-Jiménez et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(6), 769-774 (2011-10-18)
Pizotifen malate is an antihistamine and serotonin inhibitor used in the preventive treatment of migraine and eating disorders. A simple, rapid, accurate and precise high-performance liquid chromatography (HPLC) method involving ultraviolet detection was validated for the quantitative analysis of pizotifen
Richard Young et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 82(2), 404-410 (2005-10-29)
MDMA (N-methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine) produces a discriminative stimulus (DS) effect in animals, but attempts to completely block this action with selective neurotransmitter antagonists have not been very successful. Biochemically, MDMA can increase synaptic levels of serotonin, dopamine, and norepinephrine that, conceivably, might
Joy A Weydert et al.
Pediatrics, 111(1), e1-11 (2003-01-02)
To conduct a systematic review of evaluated treatments for recurrent abdominal pain (RAP) in children. Online bibliographic databases were searched for the terms "recurrent abdominal pain," "functional abdominal pain," "children," or "alternative therapies" in articles classified as randomized controlled trials.
Do pizotifen or propranolol reduce the frequency of migraine headache?
N Barnes et al.
Archives of disease in childhood, 89(7), 684-685 (2004-06-24)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。