Merck
B8378
Sigma-Aldrich
2-(4-tert-ブチルフェニル)-5-(4-ビフェニリル)-1,3,4-オキサジアゾール
≥99%
別名:
2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール, ブチル-PBD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,200
100 G
¥133,000
¥15,200
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,200
100 G
¥133,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22N2O
CAS番号:
分子量:
354.44
Beilstein:
1086414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥15,200
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
蛍光検出
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
OLEDデバイス性能
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
InChI Key
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(4-tert-ブチルフェニル)-5-(4-ビフェニリル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD)は、デバイスの効率を高めるための多層ポリマー発光ダイオードの製造におけるホールブロッキング材料として使用することができます。[1]また、抵抗スイッチング特性を有するポリウレタン(PU)ベースの双安定不揮発性メモリデバイスを作製するための添加剤としても使用されます。PBDをPUに組み込むことにより、デバイスの性能は大幅な改善を示し、ON/OFF比は2桁増加し、保持期間は5時間以上と長くなることが示されました。[2]PBDは、プラスチックシンチレータを調製するために用いられる有機蛍光分子でもあります。[3][4]
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8378-VAR:
B8378-25G:
B8378-100G:
B8378-10G:
B8378-BULK:
B8378-5G:
B8378-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective Metal Transfer and its Application to Patterned Multicolor Organic Light-Emitting Diodes
Lee, D.; et al.
Advanced Materials, 16, 1851 - 1854 (2011)
Bistable electrical switching characteristics and memory effect by mixing of oxadiazole in polyurethane layer
S Yanmei, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(33), 19520-19525 (2015)
Blue-light-emitting organic electroluminescence via exciplex emission based on a fluorene derivative
Li, F.; et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 37, 1613-1613 (2004)
Multilayer polymer light-emitting diodes by blade coating method
Tseng S-R, et al.
Applied Physics Letters, 93(15), 382-382 (2008)
Development of polymerizable 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole scintillators for ionizing radiation detection
Seliman AF, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(27), 7053-7061 (2015)