Merck
B0753
Sigma-Aldrich
2,3-ブタンジオンモノオキシム
≥98% (GC), powder, ATP-sensitive K⁺ and Ca²⁺ channel inhibitor
別名:
BDM, ジアセチルモノオキシム, ビアセチルモノキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(=NOH)COCH3
CAS番号:
分子量:
101.10
Beilstein:
605582
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
2,3-ブタンジオンモノオキシム, ≥98%
アッセイ
≥98%
形状
powder
bp
185-186 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI Key
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
遺伝子情報
human ... KCNB1(3745)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3-ブタンジオンモノキシムは、以下の目的に使用されています。
  • 単一分子ミオシンVの運動性アッセイ
  • トランスジェニック動物のイメージング手法における麻酔剤として
  • 筋線維の痙縮を緩和するため
  • マウス心筋細胞培養の培地成分として
生物化学的/生理学的作用
2,3-ブタンジオンモノオキシムは、ATP感受性K+およびCa2+ チャネルの阻害剤です。
DRK1は、プロテインキナーゼ-依存性リン酸エステル化のコンセンサス部位を持つラット脳由来の遅延整流性(Kv2.1)クローン化されたK+ チャンネルであり、リン酸エステル化によって機能的に調節されると予想されます。 2,3-ブタンジオンモノキシム(BDM)は多くのタンパク質からリン酸基を化学的に除去しますが、DRK1チャンネルに対するその作用は、アフリカツメガエル卵細胞でDRK1 cRNAを発現できるようになってから検討されました。2つの微小電極を用いた電圧固定実験において、2,3-ブタンジオンモノキシムを実験槽に適用すると、DRK1電流(ki = 16.6 mM、H = 0.96)は、実験槽内の溶液を交換したときの時間経過と同様の時間経過をたどりながら、急速かつ可逆的に阻害されました。DRK1電流はすべての電位で阻害され、電流の活性化、非活性化、および不活性化の時間経過は、2,3-ブタンジオンモノキシムの影響を受けませんでした。インサイドアウト・パッチクランプ実験において、再リン酸化基質の不在下で細胞質面に2,3-ブタンジオンモノキシムを適用すると、同じようにチャンネル活性は急速かつ可逆的に阻害されました(ki = 10.7 mM、H = 1.01)。ホスファターゼなら、無細胞、ATPフリーでのパッチ試験における作用は不可逆的になるはずなので、これらの結果はホスファターゼの作用と矛盾しています。その代わりに、2,3-ブタンジオンモノキシムが、DRK1チャンネルを膜の内部または外部から直接阻害することが可能であることをこの結果は示唆しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0753-25G:
B0753-BULK:
B0753-500G:
B0753-100G:
B0753-1KG:
B0753-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deficiency of mouse mast cell protease 4 mitigates cardiac dysfunctions in mice after myocardium infarction
Wang Yunzhe, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease (2019)
A transgenic approach to live imaging of heparan sulfate modification patterns
Glycosaminoglycans, 253-268 (2015)
M L Riccio et al.
Circulation research, 84(8), 955-963 (1999-05-01)
Despite recent advances in our understanding of the mechanism for ventricular fibrillation (VF), important electrophysiological aspects of the development of VF still are poorly defined. It has been suggested that the onset of VF involves the disintegration of a single
Effect of strain on actomyosin kinetics in isometric muscle fibers
Siththanandan VB, et al.
Biophysical Journal, 90(10), 3653-3665 (2006)
Qing Lou et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 302(1), H262-H269 (2011-11-01)
Unlike other excitation-contraction uncouplers, blebbistatin has few electrophysiological side effects and has gained increasing acceptance as an excitation-contraction uncoupler in optical mapping experiments. However, the possible role of blebbistatin in ventricular arrhythmia has hitherto been unknown. Furthermore, experiments with blebbistatin