安全性情報
B0311
Sigma-Aldrich
Bmx活性型 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
X連鎖骨髄キナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥90,100
¥90,100
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥90,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥90,100
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥10 units/mg protein
分子量
~110 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... BMX(660)
生物化学的/生理学的作用
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
単位の定義
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク量1 mgのポリGlu-Tyrに取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
物理的形状
50 μLの50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、30%グリセロール含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
B0311-5UG:
B0311-5UG-PW:
B0311-VAR:
B0311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)