Merck
AXYST200SSS
Self standing screw cap tubes
capacity 2.0 mL, clear, sterile
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
2.0 mL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)