Merck
AXYMCT200C
耐沸騰マイクロチューブ
size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
別名:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥33,610
¥33,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥33,610
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
¥33,610
Check Cart for Availability
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-200-C
Corning
包装
pkg of 10x500tubes/cs
サイズ
2.0 mL
clear
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • MaxyClear microtubes are manufactured using virgin polypropylene.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF
  • Certified boil-proof.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1