Merck
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥49,280
¥49,280
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥49,280
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.15
¥49,280
Check Cart for Availability
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
包装
case of 1250 ea
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Corning MCT-500-C
パラメーター
14000 × g max. RCF
clear
キャパシティ
5 mL
フィッティング
cap (push fit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Made up of homopolymer polypropylene with graduations at 0.5 mL intervals, frosted cap surfaces for labeling, and frosted panels on the side for writing
  • Clear/amber microtubes that can withstand relative centrifugal force (RCF) up to 14,000
  • Ensures efficient seal due to snap lock cap
  • Free from RNase and DNase for complete sample integrity
  • Nonpyrogenic in nature
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)