¥42,480
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-060-L-C
Corning
包装
pkg of 10x500tubes/cs
サイズ
0.6 mL
色
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
結合型
(ultra-low retention)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- MaxyClear microtubes are manufactured using virgin polypropylene.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
- Maxymum Recovery® surface enables ultra-low retention for optimum precision and accuracy and maximizes sample recovery.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)