Merck
AXYPCR02LC
MAXYMum Recovery® PCRチューブ
with flat caps, thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-02-L-C
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
サイズ
0.2 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for PCR
結合型
(ultra-low retention)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)