Merck
AXYHGB1530MC15
Corning® Axygen® 30 well MC comb for use with 15 cm gel system
clear, thickness (1.5 mm), non-sterile
別名:
gel system accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥11,440
¥11,440
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥11,440
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.15
¥11,440
出荷予定日2025年5月22日
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning HGB15-30MC-15
厚さ
(1.5 mm)
clear
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)