物質
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific TS-RT2RR-100
テクニック
PCR: suitable
qPCR: suitable
L
130.6 mm
W × L
7.78 cm × 13.08 cm
W
77.8 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 非常に高い光学的透明度
- プレートのリムの内側にフィットして、シーリングフィルムの持ち上がりによる蒸発を防ぎます。
- 耐熱性
- -40~+120°Cでの使用をお勧めします。
- DNase、RNase、核酸フリー保証
• 極めて高い光学的透明度
• 厚さは2ミルのほか、さらに丈夫な5ミルのものもあります
• 耐熱性(推奨使用温度:-40~120°C)
• デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、および核酸を含みません
法的情報
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Reverse transcription analyzes mRNA gene expression, facing challenges like transcript half-life differences and temporal patterns.
逆転写は、mRNAの発現量を測定することにより、遺伝子発現 を解析する手法の一つです。この解析には、転写産物ごとに半減期が異なること、発現パターンが時期により異なること、mRNA発現量とタンパク質の発現量に相関がない場合あることなど、いくつかの課題があります。