AV38780
抗SMC1A抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CDLS2, Anti-DKFZp686L19178, Anti-DXS423E, Anti-KIAA0178, Anti-MGC138332, Anti-SB1.8, Anti-SMC1, Anti-Structural maintenance of chromosomes 1A
サイズを選択してください
¥62,700
サイズを選択してください
About This Item
¥62,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
143 kDa
交差性
human, rabbit, guinea pig, mouse, dog, rat, bovine, horse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMC1A(8243)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
AV38780-50UG:
AV38780-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ