スキップする
H1007
L-ホモアルギニン 塩酸塩
≥98% (TLC)
別名:
(S)-2-アミノ-6-グアニジノヘキサン酸 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥42,300
この商品について
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
224.69
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-045-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4016621
¥42,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-ホモアルギニン 塩酸塩, unnatural arginine analog
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
213-215 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Application
アルギニンまたはリジンをホモアルギニンに置換することで、タンパク質はトリプシンのタンパク質分解に対して耐性を持ちます。アルギニン残基は、タンパク質および酵素の活性中心によく見られます。これらのアルギニンをホモアルギニンと置換することで、タンパク質機能および構造条件の解明が可能になります。
L-Homoarginine may be used to create non-natural proteins for studies of post-translational protein modifications. Arginine residues are often located at the active centers of proteins and enzymes. Replacing these arginines with homoarginine can elucidate protein function and structural requirements. L-Homoarginine is used to study the mechanisms of nitric oxide production by cells via nitric oxide synthase(s). L-Homoarginine is used as a selective mammalian alkaline phosphatase isoenzyme inhibitor. The substitution of homoarginine for arginine or lysine renders proteins resistant to proteolysis by trypsin.
Biochem/physiol Actions
ホモアルギニンは、組織非特異的アルカリホスファタ-ゼ(TNALP)の阻害剤です。また、ナトリウム非依存性の高親和性y+トランスポ-タ-によるアルギニンの細胞内輸送の阻害剤でもあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5131H6503H6647
description
unnatural arginine analog
description
reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (TLC)
description
≥98 (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
213-215 °C (lit.)
mp
>235 °C
mp
185 °C
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to off-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
H1007-BULK: + H1007-250MG: + H1007-VAR: + H1007-5G: + H1007-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)