AMAB91487
Monoclonal Anti-TNFRSF18 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7787, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
AITR, CD357, GITR
サイズを選択してください
¥63,270
出荷予定日2025年5月03日
サイズを選択してください
About This Item
¥63,270
出荷予定日2025年5月03日
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL7787, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNFRSF18(8784)
免疫原
Sequence
QFPEEERGERSAEEKGR
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91487-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ